929719
ElectroGreen®
NMP substitute for electronics - type 1, bio-sourced
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
~1.0 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
descrição
Relative Evaporation rate: <0.05
Hansen solubility parameters: SPd 8.8; SPp 5.9; SPh 3.7
for electronic purposes
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezas
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, trace (each)
≤3 ppm Zn, trace
0.03 wt. % Acidity (as lactic acid)
0.04 wt. % Water
resíduo de evaporação
≤0.05%
cor
clear
viscosidade
16.1 cP(20 °C)
p.e.
~154 °C (Initial)
densidade
1.094 at 25 °C (Specific gravity)
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
This solvent blend consists of propylene carbonate 50-70%, Ethyl lactate 30-50%; ethyl 3-ethoxypropionate 20-30%.
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
156.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
69.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)