929735
ElectroGreen®
Cyclohexanone substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Produtos recomendados
grau
for electronic purposes
Nível de qualidade
descrição
Relative evaporation rate: 0.25
Hansen solubility parameters: SPd 7.7, SPp 3.5, SPh 6.
Acidity (as lactic acid) 0.04-0.06wt%
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
peso molecular
105.6
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezas
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
resíduo de evaporação
≤0.05%
cor
clear
viscosidade
12.3 cP(20 °C)
p.e.
111-154 °C
densidade
0.9752
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
This solvent blend consists of Ethyl lactate 70-90%, iso-butanol 20-30%.
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
107.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
41.66 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)