929689
ElectroGreen®
Toluene substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Produtos recomendados
grau
for electronic purposes
Nível de qualidade
descrição
Relative Evaporation rate: 2.57
Hansen Solubility Parameters: SPd = 7.7; SPp = 2.8; SPh = 6.
for electronic purposes
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Impurezas
≤0.05 wt. % acidity (as lactic acid)
≤0.2 wt. % water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP)
resíduo de evaporação
≤0.05%
cor
clear
viscosidade
8.1 cP(20 °C)
densidade
0.965 at 25 °C (specific gravity)
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
This solvent blend consists of ethanol 20-30%, Ethyl lactate 20-30%, ethyl acetate 10-20%.
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
929689-1L | 4065268752197 |