V403
γ-Valerolactone
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
γ-Valerolactone, gamma-Valerolactone, γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.45 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−31 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Descrição geral
Aplicação
- To transform lignocellulose into furfural using a solid acid catalyst, H-mordenite.
- To synthesize phosphatidylserine.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?