Key Documents
03695
Sigma-Aldrich
Ácido etilenodiamino tetra-acético
purum, ≥98.0% (KT)
Sinônimo(s):
EDTA, Edatamil, Etilenodiaminotetracetato tetrassódico
About This Item
Fórmula linear:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
416.20
Beilstein:
3861753
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (KT)
forma
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: chelator
Impurezas
5-10% water
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
chave InChI
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
  • Evaluation of ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt dihydrate (EDTA)-Tween 20 treatment versus protease digestion of formalin-fixed tissue sections for detection of bovine respiratory syncytial virus antigen in infected ovine lung.: This study compares the effectiveness of EDTA-Tween 20 treatment against protease digestion for detecting bovine respiratory syncytial virus antigen in formalin-fixed tissue sections of infected ovine lungs. The findings indicate that the EDTA-Tween 20 method is a viable alternative, offering a more efficient approach to antigen detection in veterinary pathology (Meehan et al., 1989).
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) é usado para eliminar a inibição de enzimas por traços de metais pesados e para inibir enzimas que exigem cátions divalentes como cofatores.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)