E1271
N-Ethylmaleimide
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
NEM
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98% (HPLC)
Impurezas
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
p.e.
210 °C (lit.)
pf
43-46 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to faint yellow)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
chave InChI
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?