D122
Domperidone
powder, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(5-Chloro-2-oxo-1-benzimidazolinyl)-1-[3-(2-oxobenzimidazolinyl)propyl]piperidine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
0.1 M HCl: soluble
0.1 M NaOH: slightly soluble
H2O: insoluble
originador
Johnson & Johnson
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
InChI
1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
chave InChI
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD1(1812) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , DRD5(1816) , KCNH2(3757)
rat ... Drd1a(24316) , Drd2(24318) , Drd3(29238) , Htr3a(79246)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?