P8761
Probenecid
≥98% (NaOH, titration), powder, uricosuric agent
Sinônimo(s):
p-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Probenecid,
Ensaio
≥98% (NaOH, titration)
Nível de qualidade
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
cadeia de caracteres SMILES
CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC22A11(55867) , SLC22A6(9356) , SLC22A8(9376)
Aplicação
- as a component of phenol red free Hank′s buffer for Intracellular Ca2+-mobilization assay
- as a component of calcium sensitive dye for calcium mobilization Studies
- as a supplement in Hank′s balanced salt solution (HBSS) assay buffer
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Drug Transport
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox