S9509
(±)-Sulfinpyrazone
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Diphenyl-4-(phenylsulfinylethyl)-3,5-pyrazolidinedione, Diphenylpyrazone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(CCS(=O)c2ccccc2)C(=O)N(N1c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H20N2O3S/c26-22-21(16-17-29(28)20-14-8-3-9-15-20)23(27)25(19-12-6-2-7-13-19)24(22)18-10-4-1-5-11-18/h1-15,21H,16-17H2
chave InChI
MBGGBVCUIVRRBF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC22A12(116085)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?