P3000000
Probenecid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
p-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
probenecid
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
chave InChI
DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC22A11(55867) , SLC22A6(9356) , SLC22A8(9376)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)