SML2152
10Panx1 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
10Panx trifluoroacetate salt, Trp-Arg-Gln-Ala-Ala-Phe-Val-Asp-Ser-Tyr trifluoroacetate salt, WRQAAFVDSY trifluoroacetate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
film
cor
white to beige
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C58H79N15O16/c1-29(2)47(56(87)70-42(26-46(77)78)53(84)72-44(28-74)55(86)71-43(57(88)89)24-33-16-18-35(75)19-17-33)73-54(85)41(23-32-11-6-5-7-12-32)69-49(80)31(4)65-48(79)30(3)66-51(82)40(20-21-45(60)76)68-52(83)39(15-10-22-63-58(61)62)67-50(81)37(59)25-34-27-64-38-14-9-8-13-36(34)38/h5-9,11-14,16-19,27,29-31,37,39-44,47,64,74-75H,10,15,20-26,28,59H2,1-4H3,(H2,60,76)(H,65,79)(H,66,82)(H,67,81)(H,68,83)(H,69,80)(H,70,87)(H,71,86)(H,72,84)(H,73,85)(H,77,78)(H,88,89)(H4,61,62,63)/t30-,31-,37-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,47-/m0/s1
chave InChI
JCJASTVQGSKHKZ-QZHJRRRASA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)