Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1NC(=O)Nc2cc(ccc2O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10F6N2O3/c16-14(17,18)7-1-3-11(24)9(5-7)22-13(26)23-10-6-8(15(19,20)21)2-4-12(10)25/h1-6,24-25H,(H2,22,23,26)
chave InChI
NJFVQMRYJZHGME-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)