I6504
(−)-Isoproterenol hydrochloride
≥98% (TLC), powder, β-adrenoceptor agonist
Sinônimo(s):
(−)-Isoprenaline hydrochloride, (−)-N-Isopropyl-L-noradrenaline hydrochloride, (R)-3,4-Dihydroxy-α-(isopropylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
(−)-Isoproterenol hydrochloride,
Nível de qualidade
pf
175 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
soluble (50 mg/ml: H2O)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(C)NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
chave InChI
IROWCYIEJAOFOW-MERQFXBCSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB2(154)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3