Documentos Principais
A1595
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
10% in DPBS, low endotoxin, fatty acid free, suitable for cell culture, sterile-filtered
Sinônimo(s):
Albumina, Solução de BSA
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioReagent
Ensaio
90-120 mg/mL protein basis (biuret)
Formulário
solution
purificado por
heat shock fractionation
contém
does not contain stabilizer or preservative
origem
USA origin
concentração
10% in DPBS
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.05% fatty acid
≤200 EU/mL endotoxin
pH
7.1-7.7
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Aplicação
Uso recomendado como base para preparar suplementos de ácidos graxos definidos. Pode ser carregada com até 4 moles de ácidos graxos por mol de albumina.
A BSA é um transportador conhecido de ácidos graxos (AG). Assim, em aplicações relacionadas a AG, como cultura celular, a BSA específica pode ser importante em relação a controle de ácidos graxos específicos usados para cultura de linhagens celulares, uma vez que linhagens celulares diferentes podem ser variavelmente sensíveis a um determinado AG. Portanto, a BSA livre de ácidos graxos é uma ferramenta útil em trabalhos com cultura celular em que o teor de determinados ácidos graxos deve ser rigidamente controlado, de modo que os pesquisadores possam controlar os AGs específicos para suas linhagens celulares específicas. A BSA livre de ácidos graxos também permite a otimização e a maximização dos sítios de ligação para determinados ácidos graxos que pesquisadores desejem usar em seus experimentos específicos de cultura celular. O uso de BSA livre de ácidos graxos também aborda questões com possíveis AGs endógenos em BSA não livre de ácidos graxos.
Características e benefícios
  • Livre de ácidos graxos/testada para apresentar baixo teor de ácidos graxos
  • Baixo nível de endotoxinas
  • Esterilizada por filtração
Nota de preparo
Preparada com albumina livre de ácidos graxos fracionada por choque térmico em DPBS D5652.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ana Janic et al.
Nature medicine, 24(7), 947-953 (2018-06-13)
It has long been assumed that p53 suppresses tumor development through induction of apoptosis, possibly with contributions by cell cycle arrest and cell senescence1,2. However, combined deficiency in these three processes does not result in spontaneous tumor formation as observed
Rosa G M Lammerts et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 320(5), F947-F962 (2021-03-16)
Renal endothelial cells (ECs) play crucial roles in vasorelaxation, ultrafiltration, and selective transport of electrolytes and water, but also in leakage of the glomerular filtration barrier and inflammatory processes like complement activation and leukocyte recruitment. In addition, they are target
Lingjun Zhang et al.
Neural plasticity, 2022, 5567174-5567174 (2022-02-01)
Sensorineural hearing loss (SNHL) is one of the most common causes of disability worldwide. Previous evidence suggests that reactive oxygen species (ROS) may play an important role in the occurrence and development of SNHL, while its mechanism remains unclear. We
Jingang Hou et al.
Journal of ginseng research, 46(1), 79-90 (2022-01-22)
Herbal medicines are popular approaches to capably prevent and treat obesity and its related diseases. Excessive exposure to dietary lipids causes oxidative stress and inflammation, which possibly induces cellular senescence and contribute the damaging effects in brain. The potential roles
Surasak Kasetsirikul et al.
The Analyst, 145(23), 7680-7686 (2020-09-26)
This work reports the development of a rapid, simple and inexpensive colorimetric paper-based assay for the detection of the severe acute respiratory symptom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) humanized antibody. The paper device was prepared with lamination for easy sample handling and
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.