Documentos Principais
B8667
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
20 mg/mL in H2O, low bioburden, protease free, for molecular biology
Sinônimo(s):
Albumina, Solução de BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Ensaio
20-22 mg/mL protein basis (biuret)
forma
solution
qualidade
non-acetylated
purificado por
heat shock fractionation
contém
does not contain preservative
origem
USA origin
concentração
20 mg/mL in H2O
20-22 mg/mL Biuret
técnica(s)
PCR: suitable
Impurezas
Alakaline phosphatase, none detected
DNase, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
peroxidase, none detected
<10.0 cfu/mL Total microbial count
nº de adesão UniProt
atividade externa
Alkaline Phosphatase free
DNase free
DNase, RNase, NICKase, protease, peroxidase and alkaline phosphatase, none detected
NICKase free
Peroxidase free
Protease free
RNase free
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Aplicação
Selecione a albumina correta para a sua aplicação com o Guia de Seleção de Albumina.
A BSA tem vários usos em aplicações de biologia molecular, tais como:
  • Como componente adicionado em soluções de enzimas ou de outras proteínas, para prevenir a adesão da enzima ou outra proteína de interesse à superfície do tubo de reação ou das pipetas
  • Como estabilizador inerte de enzimas ou proteínas durante a incubação, permitindo que a enzima ou proteína de interesse funcione corretamente
Características e benefícios
Este produto de solução de BSA para biologia molecular é testado quanto às propriedades:
  • Ausência de fosfatase alcalina
  • Ausência de Dnases/ausência de exonucleases
  • Ausência de nickases/ausência de endonucleases
  • Ausência de proteases
  • Ausência de RNases
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Naveen Ramalingam et al.
Biomicrofluidics, 11(3), 034110-034110 (2017-06-15)
Bovine serum albumin (BSA) is widely used as an additive in polymerase chain reaction (PCR)-based microfluidic devices to passivate reactors and alleviate nucleic-acid amplification. BSA is available commercially in two types: either acetylated or non-acetylated. A survey of literature indicates
Oscar Aparicio et al.
Current protocols in cell biology, Chapter 17, Unit 17-Unit 17 (2008-01-30)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) is a powerful and widely applied technique for detecting the association of individual proteins with specific genomic regions in vivo. Live cells are treated with formaldehyde to generate protein-protein and protein- DNA cross-links between molecules in close
Martin Frappier et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 14(5), 873-883 (2022-06-16)
Dyslipidemia, specifically abnormal levels of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), is an important risk factor of cardiovascular disease. Evidence showing the promising abilities of probiotics to lower total cholesterol or LDL-C has, however, not yet convinced experts to recommend probiotic bacteria
Patrick Denis Browne et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2075, 253-264 (2019-10-05)
Isolation, sequencing, and analysis of circular genetic elements bring new insights to mobile genetic elements related to microbial ecology. One method used to study circular plasmids, viruses, and other elements is called the mobilome method. The mobilome method presented here
Wanzhen Jiao et al.
Scientific reports, 9(1), 15339-15339 (2019-10-28)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) and placental growth factor (PlGF) plays a crucial role in breakdown of the blood-retinal barrier due to hyperpermeability in diabetic retinopathy (DR). However, the distinct signaling driven by VEGF and PlGF in the pathogenesis of