Key Documents
A7979
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
35% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Albumina, Solução de BSA
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
descrição
endotoxin tested
esterilidade
sterile-filtered
linha de produto
BioXtra
Ensaio
33-37% total protein basis (UV)
forma
liquid
origem
USA origin
concentração
35% in DPBS
técnica(s)
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1000 EU/mL Endotoxin level
pH
6.5-7.5
atividade externa
Mycoplasma Test by Barile On raw material, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A BSA é uma cadeia polipeptídica única que consiste de cerca de 583 resíduos de aminoácidos e nenhum carboidrato. Em pH 5-7, ela contém 17 pontes dissulfeto intracadeias e 1 grupo sulfidrila.
Aplicação
A albumina sérica bovina é amplamente usada como aditivo de meios de cultura celular, especialmente meios sem soro. Ela fornece diversos benefícios, inclusive proteção contra dano oxidativo e estabilização de outros componentes do meio, como ácidos graxos e piridoxal.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Neil T Burford et al.
Assay and drug development technologies, 15(7), 320-329 (2017-11-10)
Homogeneous functional assays that utilize competition binding technology are widely used for determining pharmacological properties such as intrinsic activity and potency. One example is time-resolved fluorescence resonance energy transfer (TR-FRET) 3',5'-cyclic adenosine monophosphate (cAMP) assays, where labeled cAMP (tracer) and
Gustavo A Gomez et al.
Developmental biology, 449(2), 99-106 (2019-03-04)
The developmental biology of neural crest cells in humans remains unexplored due to technical and ethical challenges. The use of pluripotent stem cells to model human neural crest development has gained momentum. We recently introduced a rapid chemically defined approach
Brett S Peterson et al.
Cell reports, 24(1), 209-223 (2018-07-05)
SIRT3 is a nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+)-dependent mitochondrial protein deacetylase purported to influence metabolism through post-translational modification of metabolic enzymes. Fuel-stimulated insulin secretion, which involves mitochondrial metabolism, could be susceptible to SIRT3-mediated effects. We used CRISPR/Cas9 technology to manipulate SIRT3 expression in
John P Ray et al.
Nature communications, 11(1), 1237-1237 (2020-03-08)
Genome-wide association studies have associated thousands of genetic variants with complex traits and diseases, but pinpointing the causal variant(s) among those in tight linkage disequilibrium with each associated variant remains a major challenge. Here, we use seven experimental assays to
Bryne Ulmschneider et al.
The Journal of cell biology, 215(3), 345-355 (2016-11-09)
Despite extensive knowledge about the transcriptional regulation of stem cell differentiation, less is known about the role of dynamic cytosolic cues. We report that an increase in intracellular pH (pHi) is necessary for the efficient differentiation of Drosophila adult follicle
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.