A7159
Albumina sérica bovina
25% in Tyrode's buffer, aseptically filled
Sinônimo(s):
Albumina, Solução de BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
Ensaio
23.0-27.0% protein basis (biuret)
Formulário
solution
purificado por
heat shock fractionation
não contém
preservative
stabilizer
origem
USA origin
concentração
23.0-27.0% protein (biuret)
25% in Tyrode's buffer
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?