A7284
Albumina sérica bovina
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Sinônimo(s):
Albumina, Solução de BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
esterilidade
aseptically filled
Ensaio
28-32% protein basis (biuret)
forma
solution
purificado por
heat shock fractionation
contém
0.1% sodium azide as preservative
não contém
stabilizer
origem
USA origin
concentração
28-32% protein (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
técnica(s)
ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Aplicação
- to study the effects of plasma protein on sulfated glycosaminoglycans (sGAGs)
- to histologically evaluate the implanted allogeneic mesenchymal stem cells (MSCs) alginate constructs
- as a component of phosphate-buffered saline (PBS) to treat red blood cells (RBC) for sample preparation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?