126625
Bovine Serum Albumin
30% Aqueous Solution, Stabilizer-Free
Sinônimo(s):
Albumin, Bovine Serum, 30% Aqueous Solution, Stabilizer-Free
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Albumin, Bovine Serum, 30% Aqueous Solution, Stabilizer-Free,
descrição
Merck USA index - 14, 8468
Ensaio
≥96% (cellulose acetate electrophoresis)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
nuclear extraction: suitable
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3