T6700
TRAM-34
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
chave InChI
KBFUQFVFYYBHBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?