SML0034
1-EBIO
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one; 1-Ethylbenzimidazolinone
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCN1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C9H10N2O/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)10-9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,12)
chave InChI
CXUCKELNYMZTRT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.