SML3258
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)pentan-2-ol
≥90% (GC)
Sinônimo(s):
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pentan-2-ol
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
oil
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCC(CCC(C)C(C)O)C1(C)C
InChI
1S/C14H26O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h7,10,12-13,15H,6,8-9H2,1-5H3
chave InChI
NGYMOTOXXHCHOC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)