Documentos Principais
SML3380
Sigma-Aldrich
Phenoxyethyl isobutyrate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester (9CI, ACI)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
208.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
cor
, Colorless to light brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC(=O)C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Competitive antagonst of olfactory receptor OR2AT4
Phenoxyethyl isobutyrate is an antagonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
278.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
137.16 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)