Documentos Principais
30395
Sigma-Aldrich
(E)-β-Damascone
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20O
Número CAS:
Peso molecular:
192.30
Beilstein:
2046078
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.498
densidade
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
chave InChI
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)