Documentos Principais
55137
Supelco
δ-Damascone
analytical standard
Sinônimo(s):
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20O
Número CAS:
Peso molecular:
192.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.490-1.500
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1C(C(C=CC)=O)C(C)(C)CC=C1
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8,10,12H,9H2,1-4H3
chave InChI
XEJGJTYRUWUFFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
δ-Damascone is grouped under the class of volatile compounds. It is used as a flavor and fragrance ingredient in various commercial products.
Aplicação
δ-Damascone may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in perfume and essential oils by low?temperature plasma ionization mass spectrometry.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Low-temperature plasma ionization-mass spectrometry for the analysis of compounds in organic aerosol particles
Spencer SE, et al.
Analytical Chemistry, 87(4), 2249-2254 (2015)