Documentos Principais
59574
Supelco
α-Damascone
analytical standard
Sinônimo(s):
1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, 2,6,6-Trimethyl-1-crotonyl-2-cyclohexene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20O
Número CAS:
Peso molecular:
192.30
Beilstein:
2208705
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.490-1.500
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCCC(C)(C)C1C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7-8,12H,6,9H2,1-4H3/b7-5+
chave InChI
CRIGTVCBMUKRSL-FNORWQNLSA-N
Descrição geral
α-Damascone, a C13 norterpenoid is an important fragrance compound used in perfume industries due to its characteristic floral-fruity, rose-like odor. Commercially α-damascone is used in cosmetics, personal care products, detergents, etc.
Aplicação
α-Damascone may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in consumer products by gas chromatography-mass spectrometry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)