Documentos Principais
57524
Supelco
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Hexamethylindanopyran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26O
Número CAS:
Peso molecular:
258.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥80.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.510-1.540
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran may be used as a reference standard in the determination of the analyte in fragrances using bi-dimensional gas chromatography coupled with quadrupole mass spectrometry (GCxGC-QMS).
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
144 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Routine quantification of 54 allergens in fragrances using comprehensive two-dimensional gas chromatography-quadrupole mass spectrometry with dual parallel secondary columns. Part I: Method development.
Belhassen E, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 33(1), 63-74 (2018)
Óscar Castro et al.
Journal of chromatography. A, 1591, 55-61 (2019-01-20)
A novel solid phase microextraction Arrow (SPME Arrow) system has been applied for the first time to determine synthetic musk fragrances in fish samples. The lack of regulation concerning the concentration of musk fragrances in fish along with the risk