SML2500
Senicapoc
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-fluoro-α-(4-fluorophenyl)-α-phenyl-Benzeneacetamide, ICA 17043
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N)C(C1=CC=C(F)C=C1)(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H15F2NO/c21-17-10-6-15(7-11-17)20(19(23)24,14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(22)13-9-16/h1-13H,(H2,23,24)
chave InChI
SCTZUZTYRMOMKT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)