C1832
Cyclosporin A
BioReagent, from Tolypocladium inflatum, for molecular biology, ≥95%
Sinônimo(s):
Antibiotic S 7481F1, Cyclosporine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Tolypocladium inflatum
Nível de qualidade
grau
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
técnica(s)
drug transporter assay: suitable
solubilidade
dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
adequação
corresponds to standard
suitable for molecular biology
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
chave InChI
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
Informações sobre genes
human ... PPIA(5478)
Descrição geral
Aplicação
- Using in in vivo Neovascularization Assay, to subcutaneously inject the mice daily for suppressing the immune response.
- Measuring the multiple drug resistance transporter activity in putative cancer stem/progenitor cells.
- mRNA transcription studies
- analytical standard
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?