SML1018
Cyclosporin A
≥95% (HPLC), DMSO solution, calcineurin inhibitor
Sinônimo(s):
CsA, Cyclosporine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cyclosporin A, Ready Made Solution, 1 mg/mL in DMSO
Formulário
DMSO solution
Nível de qualidade
condição de armazenamento
protect from light
concentração
1 mg/mL in DMSO
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(C(=O)NC(C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N(C(C(=O)N(C(C(=O)N(C(C1=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)CC(C)C)C)C)CC)C(O)C(C\C=C\C)C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+
chave InChI
PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQESA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
An extensive list of references has been reported, including a comprehensive review of analytical properties.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?