D8428
Decorin from bovine articular cartilage
salt-free, lyophilized powder, sterile-filtered
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine articular cartilage
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
salt-free, lyophilized powder
peso molecular
~100 kDa
embalagem
glass bottle of 0.5 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
PBS: ≥2.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... DCN(280760)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.