910147
Fluorescein Azide
≥95%
Sinônimo(s):
4-((3-Azidopropyl)carbamoyl)-2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoesäure, 6-Carboxyfluorescein Azide, 6-FAM azide, N-(3-azidopropyl)-3′,6′-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9′-xanthene]-6-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=[N-])=NCCCNC(=O)c1cc(c(cc1)C(=O)O)C2=C3C(=CC(=O)C=C3)Oc4c2ccc(c4)O
InChI
1S/C24H18N4O6/c25-28-27-9-1-8-26-23(31)13-2-5-16(24(32)33)19(10-13)22-17-6-3-14(29)11-20(17)34-21-12-15(30)4-7-18(21)22/h2-7,10-12,29H,1,8-9H2,(H,26,31)(H,32,33)
chave InChI
SJAGNCADRVABJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)