D8174
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α
≥98% (HPLC), solution, thromboxane A2 agonist
Sinônimo(s):
U-46619, U46619
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
9,11-Dideoxy-11α,9α-epoxymethanoprostaglandin F2α, solution, 10 mg/mL in methyl acetate
Formulário
solution
Nível de qualidade
concentração
10 mg/mL in methyl acetate
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(CO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16?,17-,18-,19+,20?/m0/s1
chave InChI
LQANGKSBLPMBTJ-REGKDVDGSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to induce aortic smooth muscle (SM) contraction in mice deficient in myosin light chain 9 (Myl9) gene
- to induce contraction as part of vascular reactivity experiments using mice aorta
- as a thromboxane/prostaglandin agonist to study the effect of dithiothreitol (DTT) on mice arterial vessel viability
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research