A2661
Acetylcholine chloride
suitable for cell culture
Sinônimo(s):
ACh
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
~99%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
146-150 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?