49621
Ácido L-glutâmico
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
L-glutamato de sódio, Ácido L-2-aminopentanedioico, MSG
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ácido L-glutâmico, ≥98.0% (NT)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (NT)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −4.2±0.3°, c = 1.2% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
232 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
chave InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?