Documentos Principais
1.06445
SAFC
L-glutamato de sódio monoidratado
EMPROVE® EXPERT, ChP, FCC, NF, E 621
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
L-glutamato de sódio monoidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8NNaO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
169.11 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número E:
E621
Número do índice EC:
205-538-1
Agency
ChP
NF
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
pH
6.7-7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
>200 °C (sublimed)
temperatura de transição
flash point >900 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.[H+]
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
chave InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O L-glutamato de sódio é comumente usado como ingrediente em alimentos e produtos farmacêuticos. Em aplicações farmacêuticas, o L-glutamato de sódio foi usado principalmente para formas farmacêuticas orais.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
L-Glutamic acid BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
49449
L-Glutamic acid
L-Metionina sulfoximina EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
104309
L-Metionina sulfoximina
Cafeína anhydrous, 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W222402
Cafeína