01495
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
analytical standard
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, L-Glutamic acid monosodium salt, Glu, MSG, Monosodium glutamate
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.5% (TLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
9.62% water (theory, monohydrate)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
chave InChI
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)