Documentos Principais
BP284
Phenylephrine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, (R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
203.67
Beilstein:
4158948
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phenylephrine
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
143-145 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Phenylephrine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Methylphenidate Prolonged-release Capsules
  • Methylphenidate Tablets
  • Phenylephrine Intracameral Injection
  • Phenylephrine Eye Drops
  • Phenylephrine Injection
  • Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
    Código de classe de armazenamento
    13 - Non Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)
    Lot/Batch Number
    Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Slide 1 of 4