PHR2151
1,2,3,4-Tetrahydro-4,6-dihydroxy-2-methylisoquinoline hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-4,6-isoquinolinediol hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
phenylephrine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
pf
186-190 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-7-2-3-8(12)4-9(7)10(13)6-11;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H
chave InChI
NQWCCJZOYHZSNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.