P7791
Prazosin hydrochloride
≥99.0% (HPLC), powder, α1-adrenoceptor antagonist
Sinônimo(s):
1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl)piperazine hydrochloride, Furazosin hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Prazosin hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 0.5 mg/mL
methanol: 6 mg/mL
dilute aqueous acid: insoluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4ccco4
InChI
1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
chave InChI
WFXFYZULCQKPIP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Descrição geral
Aplicação
- to block the α1adrenergic receptors that mediate sympathetic vasoconstriction in mice
- as an α1-adrenoceptor blocker,administered intragastrically in rats
- as a vasodilator,administered together with inuslin into the left ventricle of mice for the assessment of its effects on renal functions
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
α2-Adrenoceptors
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience