C7897
Clonidine hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
2-(2,6-Dichloroanilino)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
methanol: soluble
originador
Boehringer Ingelheim
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
chave InChI
ZNIFSRGNXRYGHF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Descrição geral
Aplicação
- in ex vivo leptin release assay
- to study its effects on pain hypersensitivity in 6-OHDA lesioned rats
- to study its influence on the sleep of larval zebrafish
- to manipulate noradrenaline and examine its influence on behavioral flexibility and motivation
- to reduce central noradrenaline levels
- to inhibit allyl isothiocyanate (AITC) sensitized thermal aversion
- to attenuate thermal and mechanical pain hypersensitivity in rats
- as a positive control for pertussis toxin (PTX)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges