M6524
Methoxamine hydrochloride
Sinônimo(s):
α-(1-Aminoethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol hydrochloride
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)N
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(12)11(13)9-6-8(14-2)4-5-10(9)15-3;/h4-7,11,13H,12H2,1-3H3;1H
chave InChI
YGRFXPCHZBRUKP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.