L4146
Leptin human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Sinônimo(s):
OB
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; 0.2 μm filtered
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≤3.0 ng/mL ED50/EC50
peso molecular
predicted mol wt ~16 kDa
Impurezas
≤1.0 EU/μg endotoxin
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LEP(3952)
Descrição geral
Aplicação
- to study the effect of leptin on ACAT1 (acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase 1) expression and cholesterol efflux from primary cultured human macrophages
- to study the effect of leptin on expression of IGFBP2 (insulin growth factor binding protein 2) in skeletal muscle
- to study the effect of leptin on HLA-G (human leukocyte antigen G) expression in placental trophoblasts
- to study the effect of leptin on in vitro maturation, fertilization and development of horse oocytes after ICSI (intracytoplasmic sperm injection)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Human and mouse leptin share ~84% sequence identity.
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lipid Induced Insulin Resistance