769320
Sodium azide
≥99%, ultra dry
Sinônimo(s):
Azide, Hydrazoic acid sodium salt
Ensaio
≥99%
99.0-101.0% (RT)
forma
solid
qualidade
ultra dry
Impurezas
≤0.05% insolubles in water
≤0.2% free alkaline (as NaOH)
perda
≤0.2% loss on drying
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
chave InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?