8.22335
Azida sódica
for synthesis
Sinônimo(s):
Azida sódica
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
potência
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
pf
275 °C (decomposition)
solubilidade
408 g/L
densidade
1.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
chave InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Síntese dos derivados de quinazolina: Uma reação em cadeia multicomponente catalisada por cobre da azida sódica é usada para a síntese de derivados de quinazolina, relevantes para a química farmacêutica (C Xu, FC Jia, ZW Zhou..., The Journal of Organic Chemistry, 2016). Acesse o estudo.
Nota de análise
Identidade (ICP-OES): passa no teste
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2