1.06688
Sodium azide
extra pure, Technipur®
Sinônimo(s):
Sodium azide, Hydrazoic azid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
potência
27 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
300 °C/1013 hPa (rigorous decomposition)
pf
275 °C (decomposition)
solubilidade
420 g/L
densidade
1.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[N+](=[N-])=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
chave InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- A component of a preservative named azidiol (a mixture of chloramphenicol and NaN3), which is used in preserving raw milk in the dairy industry.
- A biocide to prevent deterioration of cane juice in sugar industries.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Author links open overlay panel