S8032
Sodium azide
BioXtra
Sinônimo(s):
Hydrazoic acid sodium salt, NSC 3072
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
99.8%
forma
powder or crystals
Impurezas
≤0.1% Insoluble matter
pf
370-425 °C
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
absorção
<1.0 at 276
cadeia de caracteres SMILES
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
chave InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
- Oxidative decarboxylation
- Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
- Blue fluorescent copolymers
- Metal phosphonates
- Arenes via aminations
Involved in regioselective synthesis of prianosin B
luvas sugeridas para proteção de respingos
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The chemistry of organoazides is exceedingly rich, since the azide functionality reacts with electrophiles, nucleophiles, and dipolarophiles, with or without the extrusion of dinitrogen. Common place transformation such as Staudinger reductions or ligations, Cu(I)-catalyzed Huisgen cycloadditions (of the “click” reaction family), Curtius or Schmidt rearrangents, nitrene reactions, or imine formation via aza-Wittig reactions all necessitate organoazide precursors or intermediates
Protocolos
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry