Z677272
Dermatril™ nitrile gloves
size M
Sinônimo(s):
Chemical Resistant Nitrile Gloves, Nitrile Laboratory Gloves, disposable glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue gloves
blue nitrile
tamanho
M
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
latex free
powder-free
embalagem
pack of 100 ea (boxes of 100)
fabricante/nome comercial
KCL 740
C × espessura
250 mm × 0.11 mm
Descrição geral
All Dermatril disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
Características e benefícios
- Anti-static.
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea.
- Roughened fingertips for better grip.
- Rolled cuff edge for easier donning.
- CE compliant.
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)