1.06687
Sodium azide tablets
for the preservation of milk samples for testing one tablet 0.1 g (1 tablet contains about 8 mg sodium azide)
Nível de qualidade
pH
8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidade
250 g/L
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Nota de análise
Application test: conforms
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2