195529
Iodotrimethylsilane
97%
Sinônimo(s):
TMIS, Trimethyliodosilane
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
106 °C (lit.)
densidade
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)I
InChI
1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Iodotrimethylsilane is a hard-soft reagent that reacts readily with organic compounds containing oxygen (a hard base) forming a strong siliconoxygen bond.
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-23.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?